等級
for molecular biology
無菌
non-sterile
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMF: 50 mg/mL
適合性
suitable for β-galactosidase test
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3OC(=O)C4=C(CCCC4)c3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C19H22O9/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)19(28-14)27-13-6-12-10(5-11(13)21)8-3-1-2-4-9(8)18(25)26-12/h5-6,14-17,19-24H,1-4,7H2/t14-,15+,16+,17-,19-/m1/s1
InChI 密鑰
HDJJDRXZHJRVGA-DIKXUDHVSA-N
一般說明
應用
特點和優勢
- 具有比X-gal更强烈的色彩对比
- 非常适合在自动菌落计数器上使用
- 可高温高压灭菌,使用简单
- 无需制备储存溶液
其他說明
配方中。用S-Gal配制的培养基®由于存在柠檬酸铁铵,因此呈中等的暗度。这种较暗的背景通常会为自动菌落计数或分离提供增强的对比度。
原則
重構
法律資訊
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
合格細胞的生長及其轉化(DNA 的吸收)的一般規程。
條款
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
關於合格細胞的技術文章。轉化是某些細菌從環境中吸收外來遺傳物質(裸 DNA)的過程。