重要文件
94433
Sigma-Aldrich
β-半乳糖苷酶染色剂
同義詞:
6′-(二乙氨基)-4′-(氟甲基)螺[异苯并呋喃-1(3H),9′-[9H]氧杂蒽]-3′-基 β-D-吡喃半乳糖苷, SPiDER-β Gal, SPiDER-βGal, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[3’-(二乙氨基)-5’-(氟甲基)-3H-螺(异苯并呋喃-1,9'-氧杂蒽)-6'-基]氧基} -6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-3,4,5-三醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H34FNO8
CAS號碼:
分子量::
567.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
品質等級
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(C=C2)=C(CF)C3=C2C4(C(C=CC=C5)=C5CO4)C(C=CC(N(CC)CC)=C6)=C6O3)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C31H34FNO8/c1-3-33(4-2)18-9-10-21-24(13-18)39-29-19(14-32)23(40-30-28(37)27(36)26(35)25(15-34)41-30)12-11-22(29)31(21)20-8-6-5-7-17(20)16-38-31/h5-13,25-28,30,34-37H,3-4,14-16H2,1-2H3/t25-,26+,27+,28-,30-,31?/m1/s1
InChI 密鑰
SVEDIEUQTRCORD-JGANWENXSA-N
一般說明
来自大肠杆菌的β-半乳糖苷酶基因被广泛用作报告基因测定标记。尽管 X-gal 是检测细胞或组织样品中β-半乳糖苷酶的经典试剂,但由于其细胞渗透性差,使用这些试剂进行的分析需要固定细胞或组织。另外,迄今为止开发的使用荧光试剂的测定不能清楚地区分表达β-半乳糖苷酶的细胞或区域。
为了克服这些问题,Urano、Kamiya 和他的同事们已经成功开发出一种理想的染色剂,该染色剂具有细胞渗透性并能保留在细胞内区域。1)
通过酶促反应,β-半乳糖苷酶染色剂快速形成醌甲基化物,在含亲核官能团的蛋白附近可发挥亲电作用。探针与蛋白反应形成的结合物成为了荧光化合物。因此,它可以进行单细胞分析,因为它可以自固定到胞内蛋白上。
最大激发波长: 530 nm (± 10 nm)
最大发射波长:550 nm (± 10 nm)
参考文献:
1) Y. Urano, M. Kamiya, T. Doura, WO 2015174460, A1, (19, November, 2015).
在此处查找更多信息 94433
應用
1 mmol染色剂(DMSO溶液)储备液的制备
将 35 μl DMSO 加入一管染色液(20 μg)中,通过移液吹吸将其溶解。
*将原液保存在 -20°C 下。
1 μmol/l染色剂工作液的制备
使用 Hanks′ HEPES 缓冲液稀释染色剂(DMSO溶液)储备液来制备 1 μmol/l 的染色剂工作液。
*建议使用Hanks′ HEPES缓冲液维持细胞状态。
通用实验方案:
染色
1.制备检测用细胞。
2.弃去培养基,并用Hanks′ HEPES缓冲液洗涤细胞2次。
3.添加适量的染色剂工作液。
4.37℃孵育15分钟。
5.在荧光显微镜下或通过流式细胞仪观察细胞。
*染色后,即使不洗涤也可以观察到细胞。但是,您可以根据需要洗涤细胞。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Sandra Valle et al.
Nature communications, 11(1), 5265-5265 (2020-10-18)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), the fourth leading cause of cancer death, has a 5-year survival rate of approximately 7-9%. The ineffectiveness of anti-PDAC therapies is believed to be due to the existence of a subpopulation of tumor cells known as
Dongqin Yang et al.
EBioMedicine, 47, 114-127 (2019-09-10)
There are many reports of the anti-tumour effects of exogenous adenosine in gastrointestinal tumours. Gemcitabine, a first line agent for patients with poor performance status, and adenosine have structural similarities. For these reasons, it is worth exploring the therapeutic efficacy