文件
S9008
Sigma-Aldrich
抗葡萄球菌肠毒素B 兔抗
fractionated antiserum, lyophilized powder
同義詞:
Rabbit Anti-SEB
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
fractionated antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
物種活性
Staphylococcus aureus
包裝
vial of 2 mL lyophilized antiserum
技術
indirect ELISA: 1:150,000-1:250,000
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
葡萄球菌肠毒素B是一种有毒的细菌超抗原。葡萄球菌肠毒素家族具有高度的序列相似性。
免疫原
来源于金黄色葡萄球菌的葡萄球菌肠毒素B。
應用
兔抗葡萄球菌肠毒素B抗体可用于:
  • 与金空心纳米球偶联并作为侧向流免疫分析试条的组成部分
  • 抗体夹心免疫分析
  • 与磁珠偶联进行检测分析
生化/生理作用
葡萄球菌肠毒素B通过引发炎症和细胞因子释放损害免疫系统。
葡萄球菌肠毒素B(SEB)是一种超抗原,可与抗原呈递细胞上的II类MHC分子结合。它会刺激大量T细胞,导致急性中毒性休克综合症。它能抗变性,可引起食物中毒,包括呕吐反应、腹泻和胃肠道炎症。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.2) 冻干。
重構
用 2ml 去离子水复原。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Electrogenerated indium tin oxide-coated glass surface with photosensitive interfaces: Surface analysis
Konry T, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 22(9-10), 2230-2236 (2007)
Lily Zhang et al.
Toxins, 5(10), 1859-1871 (2013-10-25)
The functional activity of superantigens is based on capacity of these microbial proteins to bind to both the β-chain of the T cell receptor (TcR) and the major histocompatibility complex (MHC) class II dimer. We have previously shown that a
Application of a SERS-based lateral flow immunoassay strip for the rapid and sensitive detection of staphylococcal enterotoxin B
Hwang J, et al.
Nanoscale, 8(22), 11418-11425 (2016)
Antje Heit et al.
The Journal of experimental medicine, 214(7), 2139-2152 (2017-06-24)
Germinal center T follicular helper cells (GCTfh) in lymphatic tissue are critical for B cell differentiation and protective antibody induction, but whether GCTfh establish clonal derivatives as circulating memory T cells is less understood. Here, we used markers expressed on
Staphylococcal enterotoxins
Balaban N and Rasooly A
International Journal of Food Microbiology, 61(1), 1-10 (2000)