重要文件
S1772
Sigma-Aldrich
15% 氯化钠溶液
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade, suitable for insect cell culture
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161700
暫時無法取得訂價和供貨情況
無菌
sterile-filtered
濃度
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade
技術
cell culture | insect: suitable
雜質
endotoxin, tested
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)