Merck
全部照片(5)
重要文件
RDP300
Sigma-Aldrich
GenElute Plus RNA/DNA/蛋白质纯化试剂盒
greener alternative
同義詞:
GenElute multianylite purification kit, RNA/DNA/protein extraction kit, RNA/DNA/protein isolation kit, multianalyte purification kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105600
NACRES:
NA.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
一般說明
Sigma GenElute RNA/DNA/蛋白质纯化试剂盒用于从单份培养的动物细胞、小量组织样本、血液、细菌、酵母、真菌或植物样本中先后快速分离和纯化总RNA、基因组DNA和蛋白质。使用该试剂盒,用户可在30分钟内柱式纯化出总RNA、基因组DNA和蛋白质。该试剂盒非常适合于那些致力于研究单一样本的基因组、蛋白质组和转录组的研究人员,例如microRNA表达谱、基因表达(包括基因沉默或mRNA敲除)研究,相关生物标志物发现研究,以及培养细胞系鉴定研究。因为无需拆分样本,Sigma GenElute RNA/DNA/蛋白质纯化试剂盒尤其适合需要从宝贵、难获取或少量样本(例如生物活检材料或来自于细胞培养物的单个剂量组)中分离大分子成分的科研人员。此外,由于RNA、DNA和蛋白质来自于同一份样本,消除了不一致的结果,使得分析结果也更为可靠。纯化所得的大分子成分质量高,可用于不同类型的下游应用。
  • 可从一份样本中先后分离和纯化总RNA、基因组DNA和总蛋白质
  • 非常适合处理少量或难获取的样本
  • 无需加入裂解液,也无需使用苯酚或沉淀法
  • 可从培养的动物细胞、组织、血液、细菌、酵母、真菌或植物样本中纯化RNA、DNA和蛋白质
  • 快速、高效的柱式分离过程
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。相比使用苯酚和氯仿的标准DNA提取方法,该产品是一种更安全的化学产品。
應用
RNA
  • Bioanalyzer
  • 定量,大mRNA和小RNA(包括miRNA)的实时定量RT-PCR。
  • 大mRNA和小RNA(包括miRNA)的RT-PCR。
  • Northern杂交
  • RNase保护
  • 引物延伸
  • 表达阵列分析
  • 二代测序
  • microRNA克隆
  • 病毒PCR检测
  • 活菌PCR检测
  • miRNA阵列
  • RNA-Seq
  • Nanostring
  • Fluidigm
  • Droplet/Digital PCR
基因组DNA
  • PCR和定量PCR
  • 测序
  • DNA甲基化研究
  • Southern印迹
  • 微阵列
  • SNP分析
  • 病毒PCR检测/鉴定
  • 细菌PCR检测/鉴定
蛋白质
  • SDS-PAGE分析
  • 免疫印迹分析
  • 质谱
特點和優勢
  • 完整的柱式纯化 - 柱式纯化RNA、DNA和蛋白质
  • 减少实验间差异 - 由于RNA、DNA和蛋白质来自于同一份样本,减少了不一致性结果和实验间差异
  • 可对少量样本进行分离 – 可从一份样本中先后分离RNA、DNA和蛋白质。尤其适用于宝贵、难获取或少量样本,如生物活检材料或来自于细胞培养物的单个剂量组。
  • 操作迅速 - 可在30分钟内从一份样本中纯化出总RNA、基因组DNA和总蛋白质
  • 可分离多种类型的RNA – 从较大的mRNA到microRNA,所有大小的RNA均可分离
  • 可分离获得优质RNA,DNA和蛋白质 – 纯化的RNA、DNA和蛋白质质量高,适用于多种下游应用
單位定義
制备
法律資訊
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chenyang Jiang et al.
Nature, 585(7824), 261-267 (2020-08-28)
Sustained, drug-free control of HIV-1 replication is naturally achieved in less than 0.5% of infected individuals (here termed 'elite controllers'), despite the presence of a replication-competent viral reservoir1. Inducing such an ability to spontaneously maintain undetectable plasma viraemia is a