重要文件
RAB1023
Sigma-Aldrich
人B7H1/PD-L1 ELISA试剂盒
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 46 pg/ml
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CD274(29126)
一般說明
该ELISA抗体对可检测人B7-H1 (CD274)
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
详细内容请参阅附件实验方案
其他說明
本产品提供了样品检验报告。请在批号对应的文本框中输入样品一词。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)