重要文件
RAB0958
Sigma-Aldrich
磷酸酪氨酸MAPK1 / MAPK3 ELISA试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-ERK1/2.
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hitoshi Yoshiji et al.
Journal of gastroenterology, 49(10), 1421-1429 (2013-11-08)
Given the well-documented adverse side effects of sorafenib, many sorafenib-treated patients may need the reduced initial dose of the compound, and an alternative sorafenib-based therapy, which exerts similar clinical benefit, is anticipated. An angiostatic therapy with sorafenib is considered one