產品線
BioXtra
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +104 to +106°
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.3%
顏色
white
溶解度
H2O: 0.5 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.2%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI 密鑰
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)