重要文件
PZ0107
Sigma-Aldrich
CP-101537
≥98% (HPLC)
同義詞:
MN-2633, N-(1a,5a,6a)-3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, PF-3339644
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18N2O2
CAS號碼:
分子量::
198.26
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: >20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
InChI 密鑰
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
基因資訊
生化/生理作用
CP-101537 is a MMP inhibitor, candidate drug for myocardial infarction therapy, and antibacterial.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)