推薦產品
產品名稱
巴马司他, Batimastat primarily used in Inhibition.
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[s]1c(ccc1)SC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI 密鑰
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
一般說明
包裝
警告
重構
其他說明
Whittaker, M., et al. 1999.Chem. Rev.99, 2735.
Parvathy, S., et al. 1998.Biochemistry37, 1680.
Parvathy, S., et al. 1998.FEBS Lett.431, 63.
Yamamoto, M., et al. 1998.J. Med. Chem.41, 1209.
Moss, M.L., et al. 1997.Nature385, 733.
Eccles, S.A., et al. 1996.Cancer Res.56, 2815.
Brown, P.D.1995.Advan.Enzyme Regul.35, 293.
Wang, X., et al. 1994.Cancer Res.54, 4726.
Davies, B., et al. 1993.Cancer Res.53, 2087.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
根據您的需求選擇不同類型的蛋白酶抑制劑,防止蛋白質在分離和表徵過程中降解,保障樣品預備過程中蛋白質的安全。