推薦產品
用途
sufficient for 15 purifications
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
DNA purification: suitable
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
通过离心分离法收集过夜培养的重组大肠杆菌培养物,并通过改性SDS碱裂解法进行处理,之后再在高盐环境下使DNA吸附到硅胶膜上。随后通过离心洗涤步骤去除污染物。最后,在水或Tris-EDTA缓冲液中洗脱结合所得的DNA。
Sigma Life Science致力于为您提供符合一项或多项绿色化学十二条原则 (The 12 Principles of Greener Chemistry),更环保的替代产品。相对于使用苯酚和氯仿进行DNA提取的标准方法,本产品符合固有安全化学原则(Inherently Safer Chemistry)。
應用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
條款
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
相關內容
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.