重要文件
P9233
Sigma-Aldrich
吡贝地尔 马来酸盐
同義詞:
2-[4-(1,3-苯并二氧戊环-5-基甲基)-1-哌嗪基]嘧啶 马来酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H22N4O6
CAS號碼:
分子量::
414.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
起源
Servier
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C1Oc2ccc(CN3CCN(CC3)c4ncccn4)cc2O1
InChI
1S/C16H18N4O2.C4H4O4/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,10H,6-9,11-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI 密鑰
DKGOFBARSQSLOW-BTJKTKAUSA-N
基因資訊
human ... DRD3(1814)
生化/生理作用
直接多巴胺激动剂;可能对D3亚型具有选择性;对D1受体无明显亲和力。
特點和優勢
该化合物由Servier开发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单, 请单击此处
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A Cagnotto et al.
European journal of pharmacology, 313(1-2), 63-67 (1996-10-10)
Receptor binding autoradiography, using the selective ligand [3H]7-OH-(R)DPAT (R(+)-2-dipropylamino-7-hydroxy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene), showed that piribedil is a potent inhibitor at dopamine D3 receptors in limbic regions (island of Calleja), with affinity (IC50) between 30 and 60 nM. The in vitro IC50 of