重要文件
P9208
Sigma-Aldrich
多粘菌素酰化酶 来源于假单胞菌
≥0.1 units/mg solid
同義詞:
肽N-脂肪酰化酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
bacterial (Pseudomonas spp.)
品質等級
形狀
solid
比活性
≥0.1 units/mg solid
相關疾病
cancer
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
来自假单胞菌属的多粘菌素酰化酶是一种N-肉豆蔻酰基裂解酶,已用于确定N-肉豆蔻酰基肽序列[1],并且由于其对鼠和人肿瘤细胞具有抗肿瘤活性,因此可用于人癌症研究[2]
生化/生理作用
来自假单胞菌属的多粘菌素酰化酶,使多粘菌素类抗生素和蛋白质的长链脂肪酰基脱酰基化。 多粘菌素酰化酶对人癌细胞中的长链脂肪酰基蛋白具有亲和力[2]
品質
粗制内酯粉末;
單位定義
在pH 8.0和37℃条件下,1个单元每分钟水解1 μmoleN-辛酰基-5-氨基戊酸。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
N Yasuda et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 18(4), 615-617 (1995-04-01)
Polymyxin acylase from Pseudomonas sp. M-6-3 can deacylate not only polymyxin group antibiotics, but also the long-chain fatty acyl group of proteins and peptides. We found the in vitro antitumor activity of polymyxin acylase against murine and human tumor cells
S Misumi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 217(2), 632-639 (1995-12-14)
Polymyxin acylase isolated from Pseudomonas sp. M-6-3 was used as an N-myristoyl cleaving enzyme in order to determine a part of the N-terminal amino acid sequence of N-myristoyl proteins. The enzyme hydrolyzed a number of N-myristoyl oligopeptides at various hydrolysis