重要文件
P8325
Sigma-Aldrich
2-O-Phenyl-α-D-N-acetylneuraminic acid
synthetic, ~95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H23NO9
CAS號碼:
分子量::
385.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
化驗
~95%
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO9/c1-9(20)18-13-11(21)7-17(16(24)25,26-10-5-3-2-4-6-10)27-15(13)14(23)12(22)8-19/h2-6,11-15,19,21-23H,7-8H2,1H3,(H,18,20)(H,24,25)
InChI 密鑰
FLOVUNWVDMMYKY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)