重要文件
P7668
Sigma-Aldrich
PARAFILM® M封口膜
roll size 4 in. × 250 ft
同義詞:
Parafilm Sealing Film
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.35
材料
film (thermoplastic)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Parafilm PM999
參數
-45-+50 °C temp. range
寬度 × 長度
10 cm × 76 m
捲筒尺寸
4 in. × 250 ft
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
PARAFILM可以拉伸200%,甚至可以附着在不规则的形状和表面。该密封膜不含增塑剂,主要由聚烯烃和石蜡组成。PARAFILM对许多极性物质的耐受性可达48小时,如盐溶液、无机酸和碱性溶液。
紧密的防潮层具有牢固的密封性,即使有废气也不会从玻璃器皿中释放出来,从而保护研究应用的完整性。
无味、无色和半透明的覆盖物可降低数据被篡改的风险
防止由于材料成分和紧密密封而引起的水分和容积损失
柔性自密封材料使其可以紧贴不规则形状和表面
拉伸超过原始长度的200%
可以耐受多种极性物质(例如盐溶液、无机酸和碱性溶液)长达48小时
渗透性
氧:(ASTM 1927-98)在23℃和50%RH的条件下为150 cc /m²d
二氧化碳:(调制红外法)在23℃和0% RH的条件下为1200 cc/m²d
水蒸气:(ASTM F1249-01)
平面:在38℃和90%RH的条件下为1 g /m²d
褶皱:在38℃和90%RH的条件下为1 g /m²d
常用试剂的作用
高锰酸钾
5%: 在18小时内除了染成永久性的棕褐色之外没有其他明显作用
0.1%: 与5%相同,但颜色略浅
碘溶液(0.1N)
在18小时内除了染成褐色外没有其他任何效果
乙醇(95%)
在24小时内除了使脸部变白外,没有其他明显的效果
24小时内无明显效果:
盐酸浓度(12N)稀释(5N)
硫酸浓度(36N)稀释(5N)
硝酸浓度(16N)稀释(5N)
氢氧化钠 浓度(22%)
氢氧化铵浓度 (28%NH<sub>3</sub>)
盐(NaCl)溶液(20%)
异丙醇(99%)
不建议与氯化非极性脂肪族和芳香族溶剂一起使用
薄膜在约130°F至150°F(54℃至66℃)时变软、发粘
法律資訊
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Akiko Hirao et al.
PloS one, 4(9), e6909-e6909 (2009-09-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a factor in such feeding-induced entrainment. For application