一般說明
这种酶是一种糖蛋白,含约 12% 的碳水化合物(6% 己糖和 6% 其他中性糖)。每个碱性磷酸酶分子含有四个锌原子和四个二硫键。在镁存在的情况下,碱性磷酸酶活性达到最大。对磷酸对硝基苯基磷酸酯、磷酸苯酯、磷酸酚酞、α-甘油磷酸酯、β-甘油磷酸酯、2-磷酸甘油酯、磷酸丙糖酯、葡萄糖-6-磷酸、葡萄糖 1-磷酸、果糖 1-磷酸、果糖 6-磷酸、腺苷 5-磷酸腺苷 3-磷酸、磷酸烯醇丙酮酸和 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸等磷酸单酯的水解进行催化。 砷酸盐、半胱氨酸、碘、无机磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸二异丙酯、三苯基磷酸盐、氟磷酸二异丙酯和 L-苯丙氨酸是碱性磷酸酶的一些强抑制剂。
應用
Sigma 酶已用于测定磷脂酰肌醇-4-磷酸盐和磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸。它也被用于使用 氟磺酸™修饰电极的碱性磷酸酶检测。
推荐用于抗体和蛋白质缀合的高比活性等级。
碱性磷酸酶可用于酪蛋白和其他蛋白质的去磷酸化。碱性磷酸酶还可用于 DNA 或 RNA 的 5′-末端的去磷酸化,以防止自我连接。经碱性磷酸酶的去磷酸化作用后,DNA 或 RNA 还可被放射性标记磷酸盐标记(通过 T4 多核苷酸激酶)。
碱性磷酸酶用于偶联抗体和其他蛋白,用于 ELISA、免疫印迹和组织化学检测。常规用于去磷酸化蛋白质,如酪蛋白和核酸。需要高灵敏度时可用于蛋白标记。也可用碱性磷酸酶对 5′-防止自身连接的 DNA 或 RNA 的末端。用碱性磷酸酶去磷酸化后,也可用放射性标记的磷酸盐(通过 T4 多核苷酸激酶)标记 DNA 或 RNA。产物 P5521 已用于研究 GTP 水解 。
生化/生理作用
来自牛肠粘膜的碱性磷酸酶在 pH 7.5-9.5 范围内最稳定。这种酶对醇、胺、焦磷酸和酚的磷酸酯有广泛的特异性,它需要锌、镁或钙的二价离子来具有活性。
该酶对醇类、胺类、焦磷酸盐以及酚类的磷酸酯具有广泛的特异性。常用于蛋白质和核酸的去磷酸化。
物理性質
牛肠碱性磷酸酶为二聚膜衍生糖蛋白。至少存在三种同工酶,每个单体通常拥有两个 N-连接多糖和一个或多个 O-连接多糖。2 该酶需要锌以及镁或钙二价离子才能显示活性。
牛肠道碱性磷酸酶是一种二聚化的膜衍生糖蛋白。其存在至少三种异构体,每个单体通常具有两个N-连接的和一个或多个O-连接的聚糖。
單位定義
在pH 9.8,37℃条件下,一个DEA单位可每分钟水解1 μmole的4-硝基苯基磷酸酯。(一个甘氨酸单位相当于~3个DEA单位)
外觀
溶于 3.2 M 硫酸铵、1 mM MgCl 2 和 0.1 mM ZnCl 2 (pH 7.0)
準備報告
亲和纯化
本品由牛肠黏膜制备而成。应在 10 mM Tris-HCl (pH 8.0)、1-5 mM 氯化镁、0.1-0.2 mM 氯化锌和 50% 甘油中进行稀释,并在 2-8°C 下储存。
分析報告
包装规格取决于 DEA 单位
由缩二脲测定的蛋白质。
法律資訊
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
基底
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1).
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 16, 331-341 (1993-01-01)
Determination of alkaline phosphatase using a Nafion?-modified electrode.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 379(1), 281-291 (1994)
The Biochemical journal, 218(3), 785-793 (1984-03-15)
We have developed methods that yield estimates of the 32P content of each of the individual phosphate groups of phosphatidylinositol 4-phosphate and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, thus extending the information available from studies of the labelling of these lipids in intact cells
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 31(7), 911-919 (1983-07-01)
The immunohistological demonstration of H2 antigens in cryostat sections of a wide variety of mouse tissues is reported. The purpose in developing the method was to use H2 antigens as cellular markers in studies of mouse chimeras. Monoclonal anti-H2 antibodies
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(24), 8858-8863 (2004-06-05)
A remote labeling method has been developed to determine (18)O kinetic isotope effects (KIEs) in Ras-catalyzed GTP hydrolysis. Substrate mixtures consist of (13)C-depleted GTP and [(18)O,(13)C]GTP that contains (18)O at phosphoryl positions of mechanistic interest and (13)C at all carbon
文章
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
以硫酸铵悬浮液形式提供的酶的使用指南
條款
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
碱性磷酸酶的酶法测定,二乙醇胺法(EC 3.1.3.1)