重要文件
P5028
Sigma-Aldrich
甲状旁腺激素 来源于牛副甲状腺
同義詞:
PTH bovine, Parathormone bovine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C416H677N125O126S2
CAS號碼:
分子量::
9509.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)