文件
P2635
Sigma-Aldrich
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
同義詞:
cis-9-Hexadecenoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H29ClO
CAS號碼:
分子量::
272.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.85
品質等級
化驗
≥98%
形狀
liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
InChI 密鑰
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves