跳轉至內容
463531
三[2-(甲氨基)乙基]胺
97%
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
(H3CNHCH2CH2)3N
CAS 編號:
分子量::
188.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Quality Segment
assay
97%
bp
77-78 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCN(CCNC)CCNC
InChI
1S/C9H24N4/c1-10-4-7-13(8-5-11-2)9-6-12-3/h10-12H,4-9H2,1-3H3
InChI key
GMLHUKQBMDKQBD-UHFFFAOYSA-N
General description
三[2-(甲基氨基)乙基]胺是一种多胺。
圖示
Corrosion
警示詞
Danger
危險代碼
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
存儲類別/等級
8A - Combustible corrosive hazardous materials
到底發生了什麼事?
WGK 3
閃點 (F)
228.0 °F - closed cup
閃點(°C)
108.9 °C - closed cup
PPE(個人防護裝備)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)