重要文件
P2290
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol
~99%
同義詞:
1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-3-octadecanoyl-rac-glycerol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C55H104O6
CAS號碼:
分子量::
861.41
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
~99%
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)