重要文件
P2002
Sigma-Aldrich
PTH-norvaline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14N2OS
CAS號碼:
分子量::
234.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS/c1-2-6-10-11(15)14(12(16)13-10)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6H2,1H3,(H,13,16)
InChI 密鑰
ZUNXHUPAUYHHBT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)