重要文件
P1998
Sigma-Aldrich
抗 周脂素 A 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~62 kDa
物種活性
mouse, human
技術
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells.
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
相關類別
一般說明
脂被蛋白是白色和褐色脂肪细胞内用于贮存中性脂质的脂滴的表面蛋白。肾上腺皮质、卵巢中的类固醇生成细胞和睾丸间质细胞存在内含胆固醇酯的较小脂滴,其表面也包被少量的脂被蛋白。脂滴包被蛋白具有多种同工型,这是由于差异剪接事件引起的。脂滴包被蛋白A在脂肪细胞和类固醇生成细胞中含量最高。脂滴包被蛋白B是脂肪细胞中的次要形式。类固醇生成细胞选择性表达脂滴包被蛋白C和D。
免疫原
与人脂滴包被蛋白A的氨基酸残基492-505相对应的合成肽,其中C-末端添加了与KLH偶联的半胱氨酸。相应的序列在小鼠和大鼠中相差一个残基。
應用
兔体内产生的抗脂滴包被蛋白A抗体也可用于:
  • 间接免疫荧光
  • 免疫印迹[1]
  • 免疫组织化学
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学分析(1 篇论文)
Western 印迹分析(1 篇论文)
生化/生理作用
脂滴包被蛋白可作为分子开关,通过保护甘油三酯防止其水解而抑制基础的脂肪分解,参与调控脂肪细胞的甘油三酯贮存。脂滴包被蛋白还通过激素敏感脂肪酶(HSL)和非HSL来增强环磷酸腺苷(cAMP)依赖蛋白激酶(PKA)激活的脂肪分解。脂被蛋白敲除小鼠的脂肪组织减少,并且能抵制饮食导致的肥胖。它们的脂质贮存脂滴包被未被PKA磷酸化的脂肪分化相关蛋白(ADRP,adipophilin)。
外觀
溶于含有15 mM 氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ann-Cathrin Volz et al.
ALTEX, 35(4), 464-476 (2018-06-15)
Vascularized adipose tissue models are highly demanded as alternative to existing animal models to elucidate the mechanisms of widespread diseases, screen for new drugs or asses corresponding safety levels. Standardly used animal-derived sera therein, are associated to ethical concerns, the
Characterization of Cre recombinase activity for in vivo targeting of adipocyte precursor cells
Krueger KC, et al.
Stem Cell Reports, 3(6), 1147-1158 (2014)
Absence of perilipin results in leanness and reverses obesity in Lepr db/db mice
Martinez BJ, et al.
Nature Genetics, 26(4), 474-474 (2000)
Perilipins are associated with cholesteryl ester droplets in steroidogenic adrenal cortical and Leydig cells
Servetnick DA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270(28), 16970-16973 (1995)
Jörn Söhle et al.
PloS one, 7(2), e31193-e31193 (2012-03-03)
Since the worldwide increase in obesity represents a growing challenge for health care systems, new approaches are needed to effectively treat obesity and its associated diseases. One prerequisite for advances in this field is the identification of genes involved in