重要文件
AB10200
Sigma-Aldrich
抗Perilipin A抗体
Chemicon®, from rabbit
同義詞:
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
bovine, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Plin1(103968)
一般說明
脂滴包被蛋白 A 是脂滴包被蛋白家族主要的同工型,该蛋白家族是脂肪细胞的脂滴表面最丰富的蛋白,也在类固醇生成细胞中表达。
免疫原
牛脂滴包被蛋白 A
應用
建议的稀释度:
蛋白质印迹:0.1-0.2 μg/mL
使用经过验证可用于 WB 的抗脂滴包被蛋白 A 抗体检测脂滴包被蛋白 A。
研究子类别
脂代谢 & 体重调节
研究类别
新陈代谢
品質
通过免疫印迹进行了常规评估。
標靶描述
64kDa
外觀
形式:纯化的
纯化的免疫球蛋白在含有蛋白酶的牛血清白蛋白的 0.1 M 磷酸钠缓冲液(pH 7.0)中以液体形式存在。
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样冷冻在 -20C 下可保存长达 12 个月。应避免反复冻融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sophia J Erb et al.
Scientific reports, 12(1), 888-888 (2022-01-20)
Knockdown of patatin-like phospholipase domain-containing protein 3 (PNPLA3) increased triglycerides (TG) in primary bovine hepatocytes, suggesting that PNPLA3 plays a causal role in hepatic TG clearing. In vivo, PNPLA3 abundance across the periparturient period is inversely related to hepatic TG
Charles K F Chan et al.
Cell, 175(1), 43-56 (2018-09-23)
Stem cell regulation and hierarchical organization of human skeletal progenitors remain largely unexplored. Here, we report the isolation of a self-renewing and multipotent human skeletal stem cell (hSSC) that generates progenitors of bone, cartilage, and stroma, but not fat. Self-renewing and