重要文件
P1652
Sigma-Aldrich
D-α-Phosphatidylcholine, dipalmitoyl
≥99%
同義詞:
2,3-Dihexadecanoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
semisynthetic
化驗
≥99%
形狀
powder
官能基
phospholipid
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
其他說明
This is the stereoisomer of phosphatidylcholine which is inactive as a substrate for snake venom phospholipase A2.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
THE SUBSTRATE SPECIFICITY OF PHOSPHOLIPASE A.
VAN DEENENL et al.
Biochimica et biophysica acta, 70, 538-553 (1963-10-22)