product name
新卡他汀 来源于抑癌链霉菌, ≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
品質等級
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
solution
濃度
~0.5 mg/mL
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
DNA synthesis | interferes
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C35H35NO12/c1-16-12-19(42-4)14-22-20(16)8-9-23(37)27(22)32(40)45-24-13-18-10-11-35(26-15-43-34(41)46-26)25(48-35)7-5-6-21(18)31(24)47-33-28(36-3)30(39)29(38)17(2)44-33/h8-9,12-14,17,21,24-26,28-31,33,36-39H,6,15H2,1-4H3/t17-,21?,24-,25-,26-,28-,29+,30-,31-,33-,35+/m1/s1
InChI 密鑰
BLXZMHNVKCEIJX-PNKAXBHOSA-N
應用
- 作为治疗人成纤维细胞GM0637细胞的DNA损伤剂
- 作为放射性模拟抗生素诱导DNA损伤
- 与Vγ2Vδ2 T细胞结合以确定卵巢癌细胞中的细胞毒性
生化/生理作用
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
提供用於免疫系統信號靶點鑑定/驗證以及抗生素、抗病毒藥物和抗真菌藥物的生物活性小分子。
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.