N3415
硝呋莫司
≥98% (HPLC)
同義詞:
(RS)-3-methyl-N-[(1E)-(5-nitro-2-furyl)methylene]thiomorpholin-4-amine 1,1-dioxide, (±)-Nifurtimox, 3-Methyl-4-(5′-nitrofurylidene-amino)-tetrahydro-4H-1,4-thiazine-1,1-dioxide; 4-((5-Nitrofurfurylidene)amino)-3-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, BAY 2502, Thiomorpholine, 3-methyl-4-((5-nitrofurfurylidene)amino)-,1,1-dioxide
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow to orange
溶解度
DMSO: ≥13 mg/mL
起源
Bayer
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1CS(=O)(=O)CCN1\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H13N3O5S/c1-8-7-19(16,17)5-4-12(8)11-6-9-2-3-10(18-9)13(14)15/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3/b11-6+
InChI 密鑰
ARFHIAQFJWUCFH-IZZDOVSWSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
文章
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research