重要文件
MTCR1090B
MTC Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, blue
同義詞:
stacking western blot box, tube holder, tube rack
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
blue
polypropylene
特點
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
MTC Bio R1090-B
參數
-80 °C temperature
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Rack, reversible, 60 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (71x 197mm), Blue
特點和優勢
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)