文件
MAK440
Sigma-Aldrich
谷胱甘肽 GSH/GSSG 检测试剂盒
Sufficient for 100 colorimetric tests
同義詞:
GSH/GSSG比值试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
品質等級
應用
pharmaceutical
檢測方法
colorimetric
相關疾病
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; cancer; neurological disorders; aging/geriatric diseases
儲存溫度
−20°C
一般說明
谷胱甘肽(GSH)由甘氨酸、谷氨酸和半胱氨酸组成,是人体中一种基本的抗氧化剂,在细胞防御活性氧(ROS)引起的氧化应激中起着关键作用。谷胱甘肽作为细胞中主要的游离硫醇,在多种生物过程中发挥重要作用,包括有害物质的解毒、氢过氧化物的去除和蛋白质巯基的还原状态的维持。谷胱甘肽通过直接将细胞质蛋白质中的二硫键还原为半胱氨酸来实现这一目标,在此过程中,谷胱甘肽被转化为其氧化形式,谷胱甘肽二硫(GSSG)。这种还原和氧化形式之间的循环对维持细胞氧化还原平衡至关重要。谷胱甘肽作为几种关键抗氧化酶的辅助因子,可增强中和自由基的能力。它在维生素C和E的再生中也起着至关重要的作用,有助于它们的抗氧化作用。除了抗氧化特性,谷胱甘肽对线粒体功能和线粒体DNA(mtDNA)的完整性至关重要,线粒体DNA对能量产生和细胞健康十分重要。谷胱甘肽水平的失调与一些神经退行性疾病的发病机制有关,如阿尔茨海默病、帕金森病和亨廷顿病,以及其他健康状况,包括囊性纤维化、免疫紊乱和心血管疾病。谷胱甘肽在代谢和细胞保护中的作用是广泛的,影响细胞增殖、凋亡和整体生理稳定性。
應用
谷胱甘肽GSH/GSSG检测试剂盒可用于:
  • 癌症研究
  • 糖尿病研究
  • 神经退行性疾病研究
特點和優勢
敏感探测范围:在96孔板设置中仅使用25 μL样品,在0.01 µM至3 µM的宽范围内准确检测谷胱甘肽水平,确保以最少的样品需求进行高灵敏度分析。
简化流程:体验简化流程,只需添加一种工作试剂和10分钟的室温反应,降低了复杂性,节省了宝贵的时间和精力。
与高通量系统的兼容性:轻松地将我们的试剂盒纳入高通量处理系统,确保顺利和准确的处理,提高实验室工作流程的效率。
適合性
该试剂盒适用于全血、血浆、血清、尿液、组织和细胞提取物中还原型和氧化型谷胱甘肽(GSH/GSSG)的定量测定。
原則
谷胱甘肽 GSH/GSSG 检测试剂盒设计用于采用埃尔曼试剂 (DTNB) 和谷胱甘肽还原酶 (GR) 以酶法准确测定生物样品中的总谷胱甘肽、还原型谷胱甘肽和氧化型谷胱甘肽。DTNB 与还原型谷胱甘肽反应形成一种黄色产物。在 412nm 处测量的光密度变化率与样品中的谷胱甘肽浓度成正比。该试剂盒还可用于以一个特定实验方案测定氧化型 GSSG,该方案首先以 1-甲基-2-乙烯基吡啶鎓三氟甲磺酸盐清除所有 GSH 。
其他說明
如需进一步了解我们的生化产品,请填写此表格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C