重要文件
MAK282
Sigma-Aldrich
高灵敏度醛脱氢酶活性荧光检测试剂盒
sufficient for 100 fluorometric tests
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
檢測方法
fluorometric
相關疾病
cancer; gastrointestinal diseases
儲存溫度
−20°C
一般說明
NAD依赖性醛脱氢酶(ALDH)在细胞解毒中发挥重要作用。它可将各种醛氧化成为相应的羧酸。ALDH存在于各个细胞区室中。哺乳动物ALDH根据其结构和功能主要分为三大类:1类和3类(肿瘤形式)位于胞质溶胶中,包括组成型和诱导型;2类位于线粒体中,仅以组成型存在。醛脱氢酶(ALDH)催化视黄醛氧化为视黄酸,作为生长和发育的必需因子。ALDH与神经递质γ-氨基丁酸(GABA)的形成明显有关联,GABA参与GABA能、多巴胺能和阿片系统调控。[1]
特點和優勢
与高通量处理系统兼容。
適合性
适用于检测各种样品中的醛脱氢酶活性。
原則
高灵敏度醛脱氢酶活性检测试剂盒是定量分析ALDH酶活性的强大工具。在该检测中,醛脱氢酶(ALDH)催化乙醛氧化形成NADH,其可偶联高灵敏度探针产生强烈荧光(激发波长 = 535 nm/发射波长 = 587 nm)。ALDH荧光检测试剂盒的灵敏度比ALDH比色检测法高10倍,可检测各种样品中0.05 mU的ALDH活性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Analysis and update of the human aldehyde dehydrogenase (ALDH) gene family.
Vasiliou V and Nebert D W
Human Genomics, 2(2), 138-138 (2005)