推薦產品
用途
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
檢測方法
colorimetric
fluorometric
相關疾病
cancer
儲存溫度
−20°C
一般說明
门冬酰胺酶是一种催化门冬酰胺水解为天冬氨酸的酶。而天门冬酰胺酶是由植物、微生物和一些动物合成的,在人体中并不自然发生。而大多数细胞具有合成天冬酰胺的能力,许多造血细胞则不具备,依赖于外源性天冬酰胺进行蛋白质合成。用门冬酰胺酶治疗某些造血系统恶性肿瘤,如急性淋巴细胞白血病 (ALL) 会导致血液中门冬酰胺水平耗竭,从而导致细胞周期阻滞和细胞凋亡。天冬酰胺酶在食品工业中也用于减少淀粉和油炸食品中丙烯酰胺的形成。
適合性
适用于测定生物样品中的天冬酰胺酶活性
原則
门冬酰胺酶活性检测试剂盒为测定多种生物样品中的门冬酰胺酶活性提供了一种简单直接的程序。通过偶联酶试验测定天冬酰胺酶活性,其结果为比色法 (570 nm)/荧光法(λex = 535/λ em = 587 nm)乘积,与生成的天冬氨酸成正比。1 mmol/l 天冬酰胺酶定义为 25°C 下每分钟催化形成 1.0 mmol/l 天冬氨酸的酶量。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Asparagine plays a critical role in regulating cellular adaptation to glutamine depletion.
Molecular Cell, 56(2), 205-218 (2014)
Semi-permeable coatings fabricated from comb-polymers efficiently protect proteins in vivo.
Nature Communications, 5, 5526-5526 (2014)
An inhibitor of human asparagine synthetase suppresses proliferation of an L-asparaginase-resistant leukemia cell line.
Chemistry and Biology, 13(1), 1339-1347 (2006)
Current applications and different approaches for microbial l-asparaginase production.
Brazilian Journal of Microbiology, 47, 77-85 (2016)
The American journal of Chinese medicine, 47(5), 1133-1147 (2019-07-18)
Hyperuricemia is a metabolic disease of the kidney that results in decreased uric acid excretion. Here, we aimed to investigate the effects of ginsenosides and anserine on hyperuricemia and the expression of aquaporin (AQP) 1-4, which are indicators of renal