化驗
≥99% (titration)
形狀
powder or crystals
有用的pH值範圍
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解度
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
SMILES 字串
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3