Merck
全部照片(5)
重要文件
M5789
Sigma-Aldrich
MOPS 钠盐
BioXtra, ≥99.5% anhydrous basis (titration)
同義詞:
3-(N-吗啉基)丙磺酸 钠盐, 4-吗啉丙磺酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H14NNaO4S
CAS號碼:
分子量::
231.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% anhydrous basis (titration)
形狀
powder
雜質
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH值
10.0-12.0 (1 M in H2O)
有用的pH值範圍
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
使用 MOPS 钠盐规格表可以非常轻松比较 MOPS 钠盐产品规格。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has