重要文件
M5037
Sigma-Aldrich
2-(甲氨基)苯丙酮 盐酸盐
同義詞:
1-Propanone, 2-(methylamino)-1-phenyl-, hydrochloride, dl-Ephedrone hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13NO · HCl
CAS號碼:
分子量::
199.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
藥物控制
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
應用
forensics and toxicology
SMILES 字串
Cl[H].CNC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,11H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
LTJXNCHDKYZOSY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride has been used as a positive control in forced swimming test.[1]
生化/生理作用
Potent amphetamine-like stimulant; dimethylpropion metabolite.
其他說明
Mixture of optical isomers.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anxiolytic and antidepressive effects of the homeopathic complex [TM="Homeo-pax"](pre-clinical study)
Vaz AF, et al.
International Journal of High Dilution Research, 8(28), 04-14 (2011)