重要文件
M266
Sigma-Aldrich
抗-谷氨酸受体NMDAR2C(NR2C) 兔抗
affinity isolated antibody, lyophilized powder
同義詞:
Anti-GluN2C, Anti-NMDAR2C, Anti-NR2C
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
分子量
antigen 140 kDa (NR2C subunit)
antigen 180 kDa (NR2A and NR2B bands)
物種活性
rat, human, mouse
技術
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:1000 using frozen sections
western blot: 1:1000 using 200 μg cell lysate
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... Grin2c(14813)
rat ... Grin2c(24411)
相關類別
免疫原
NR2C的C末端部分(25-130位氨基酸)。
外觀
从碳酸氢铵(5 mM)冻干。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stéphane Peineau et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1677, 253-263 (2017-10-08)
Proving endogenous GluN presence and functions in microglia require complementary steps to demonstrate (1) that GluN genes are transcripted and translated, (2) their cellular localization, (3) that the GluN are functional, and (4) the role of the functional GluN. The