文件
M1636
Sigma-Aldrich
肌球蛋白,钙活化 来源于兔肌肉
buffered aqueous glycerol solution, 0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
同義詞:
Myosin adenosinetriphosphatase
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
rabbit muscle
形狀
buffered aqueous glycerol solution
比活性
0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
分子量
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
技術
ELISA: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
生化/生理作用
肌球蛋白与肌肉细胞和非肌肉细胞中的肌动蛋白相互作用。肌球蛋白分子由两个主要部分构成:尾部(杆状)和头部。它们通过尾部聚集成蛋白丝,通过头部与肌动蛋白和 ATP 相互作用。在具有生理离子强度和 pH 的溶液中,肌球蛋白分子自发组装形成蛋白丝。粗丝主要含肌球蛋白分子。肌球蛋白被 ATP 酶激活。此激活是驱动肌肉收缩的自由能的直接来源。它与聚合形式的肌动蛋白(细丝的主要成分)结合。多种肌球蛋白重链存在于各种肌肉类型中 — 骨骼肌、心肌、平滑肌和非肌肉,存在于不同骨骼肌中肌球蛋白异构体的形式取决于肌肉的生理功能。它们被指定为 I 型(慢收缩)和 II 型(快收缩)。肌球蛋白是已确认的三类细胞骨架马达蛋白之一。另两类是驱动蛋白和动力蛋白。这三类蛋白质被认为与细胞内发生的很多运动有关。已显示肌球蛋白涉及感觉神经功能、囊泡转运、决定子分配以及皮质功能。
肌球蛋白与肌肉细胞和非肌肉细胞中的肌动蛋白相互作用。肌球蛋白是已确认的三类细胞骨架马达蛋白之一。另两类是驱动蛋白和动力蛋白。这三类蛋白质被认为与细胞内发生的很多运动有关。已显示肌球蛋白涉及感觉神经功能、囊泡转运、决定子分配以及皮质功能。
單位定義
在钙存在下,一个单位在 pH9.0,25°C 下每分钟从 ATP 中释放出 1.0μ 摩尔的无机磷。
外觀
50% 甘油溶液,含 0.6M 氯化钾和 10mM 磷酸钾缓冲液,pH 6.8。注:溶液可能浑浊。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lichuang Cao et al.
Food chemistry, 356, 129655-129655 (2021-04-09)
Phosphorylation of myosin regulatory light chain (MRLC) can regulate muscle contraction and thus affect actomyosin dissociation and meat quality. The objective of this study was to explore the mechanism by how MRLC phosphorylation regulates actomyosin dissociation and thus develop strategies
Brandon M Hoover et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 109(1), 452-463 (2019-10-12)
Nanoparticle tracking analysis (NTA) is an important technique for measuring hydrodynamic size of globular biological particles including liposomes and viruses. Less attention has been paid to NTA of rod-like particles, despite their considerable interest. For example, amyloid fibrils and protofibrils
E Bischoff et al.
Molecular microbiology, 35(5), 1005-1016 (2000-03-11)
Four large multigene families have been described in Plasmodium falciparum malaria parasites (var, rif, stevor and Pf60). var and rif genes code for erythrocyte surface proteins and undergo clonal antigenic variation. We report here the characterization of the first Pf60
Beata Brozek-Pluska et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
Noninvasive Raman imaging of non-fixed and unstained human colon tissues based on vibrational properties of noncancerous and cancerous samples can effectively enable the differentiation between noncancerous and tumor tissues. This work aimed to evaluate the biochemical characteristics of colon cancer
Juan Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(3), 2085-2093 (2017-10-01)
3-
文章
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere
肌球蛋白是 ATP 依賴的運動蛋白家族。肌球蛋白 II 是參與真核肌肉收縮的主要收縮蛋白,它沿著肌細胞的肌動蛋白微絲「行走」。