重要文件
M047030
Sigma-Aldrich
花青3亚磷酰胺
configured for ABI
同義詞:
2-[3-[1,3-二氢-1-[3-(4-甲氧基三苯基甲氧基)丙基]-3,3-二甲基-2H-吲哚-2-亚烷基]-1-丙烯-1-基]-1-[3-[N,N-二异丙基氨基(2-氰基乙氧基)膦氧基]丙基]-3,3-二甲基-3H-吲哚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C58H70N4O4P
CAS號碼:
分子量::
918.17
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
形狀
solid
分子量
953.64 g/mol
技術
DNA synthesis: suitable
顏色
dark red, 0.1M in Acetonitrile
濁度
clear
溶解度
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for ABI
儲存溫度
−70°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
亚磷酰胺技术非常适合于以共价连接的报告蛋白结构单元、连接子连接子、间隔物或半抗原。Sigma-Aldrich 提供即用型报告蛋白和连接子用于DNA/RNA 合成机(synthesis machine)如β-氰乙基亚磷酰胺。
應用
花青素3 亚磷酰胺用于在自动化DNA合成过程中(从内部)引入寡核苷酸内。它已用于荧光标记和成像研究。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)