文件
M047000
Sigma-Aldrich
花青3亚磷酰胺
同義詞:
2-[3-[1,3-二氢-1-[3-(4-甲氧基三苯基甲氧基)丙基]-3,3-二甲基-2H-吲哚-2-亚烷基]-1-丙烯-1-基]-1-[3-[N,N-二异丙基氨基(2-氰基乙氧基)膦氧基]丙基]-3,3-二甲基-3H-吲哚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C58H70N4O4P
CAS號碼:
分子量::
918.17
分類程式碼代碼:
41116105
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
顏色
dark red, 0.1M in Acetonitrile
濁度
clear
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−70°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3