重要文件
HS20622B
Dropper Bulb
Dropper Bulb
capacity 2 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
natural
natural latex
natural rubber
包裝
pack of 72 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS20622B
長度 × 外徑 × 直徑
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
容量
2 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
特點和優勢
  • Made of latex (natural rubber)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review