重要文件
H9276
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide IV-H
≥95%
同義詞:
α-ΔUA-[1→4]-GlcN
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19NO10
CAS號碼:
分子量::
337.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
Porcine
化驗
≥95%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C12H19NO10/c13-4(2-14)8(18)10(6(17)3-15)23-12-9(19)5(16)1-7(22-12)11(20)21/h1-2,4-6,8-10,12,15-19H,3,13H2,(H,20,21)
InChI 密鑰
RSCSYLOUHOXZCJ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.