重要文件
H6779
Sigma-Aldrich
6α-Hydroxycortisol
≥98%
同義詞:
4-Pregnene-6α,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H30O6
CAS號碼:
分子量::
378.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
溶解度
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
GNFTWPCIRXSCQF-HVIRSNARSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)