化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
permeability assay: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3