文件
H0146
Sigma-Aldrich
马血清
liquid
同義詞:
血清
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
horse serum
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
liquid
包含
preservative
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
马血清与胎牛血清(FBS和FCS)相似。其多胺氧化酶浓度较低。
马血清来自正常的马群供体。
應用
正常马血清在免疫分析中可作为封闭剂和对照品。在免疫组化和免疫细胞化学的各种研究中,以10%马血清为封闭剂。
在免疫染色实验中,马血清可用于阻止非特异性抗体结合。
马血清已用作补充剂,掺入大脑皮层神经元−胶质细胞的最低必需培养基和大鼠肾上腺髓质嗜铬细胞瘤来源PC12细胞的RPMI-40培养基。还可用于佛罗里达海牛脑切片的免疫组化分析。
生化/生理作用
马血清用于替代牛血清,为细胞培养研究提供所需生长因子和激素。马血清可刺激成纤维细胞分化及细胞外基质(ECM)和细胞因子合成。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Coexpression of fractalkine and its receptor in normal human endometrium and in endometrium from users of progestin-only contraception supports a role for fractalkine in leukocyte recruitment and endometrial remodeling
Hannan NJ et al
J. Clin. Endocr., 89, 6119-6129 (2004)
Sevoflurane protects rat mixed cerebrocortical neuronal-glial cell cultures against transient oxygen-glucose deprivation: involvement of glutamate uptake and reactive oxygen species
Canas PT, et al.
Anesthesiology, 105(5), 990-990 (2006)
Neuron types in the presumptive primary somatosensory cortex of the Florida manatee (Trichechus manatus latirostris)
Reyes LD, et al.
Brain, behavior and evolution, 86(3-4), 210-231 (2015)
E Dimitriadis et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 1, 34-34 (2003-05-13)
Embryo implantation, endometrial stromal cell decidualization and formation of a functional placenta are critical processes in the establishment and maintenance of pregnancy. Interleukin (IL)-11 signalling is essential for adequate decidualization in the mouse uterus and IL-11 promotes decidualization in the
Hepcidin mediates transcriptional changes in ferroportin mRNA in differentiated neuronal-like PC12 cells subjected to iron challenge
Helgudottir S, et al.
Molecular Neurobiology, 56(4), 2362-2374 (2019)