重要文件
GESE245
GE Mighty Small dual gel caster
for 1 or 2 gels, 10 x 10.5 cm plates, for use with SE250/260/miniVE units
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cytiva Article No. 80-6146-50
Cytiva SE245
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)