重要文件
GE90-1003-47
HiTrap® 5X1ML,Chelating Seph FF
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
NA.56
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Cytiva
床尺寸
7 mm × 25 mm
床體積
1 mL
柱內徑
7 mm
基質
6% cross-linked agarose
粒徑
45-165 μm
cleaning
2-14
工作範圍
3-13
適合性
suitable for bioprocess medium
儲存和穩定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
法律資訊
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)