一般說明
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6-PD)是磷酸戊糖途径的关键代谢酶。 在酿酒酵母中,它由ZWF1基因编码。 G6PD 以活性四聚体的形式存在。
應用
- 测试玉米胚乳发育过程中的酮糖还原酶活性。
- β-NADP 和β-NADPH的循环微测试(recycling microassay )。
- 测定 NADPH 和总NADP的细胞内水平。
- 测定 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)激酶动力测定活性。
生化/生理作用
單位定義
外觀
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
條款
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
在测定己糖激酶活性时,使用了一种在340nm处的连续分光光度法进行测定。己糖激酶使用ATP作为磷酸的来源来催化D-己糖的磷酸化。
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.
在测定6-磷酸葡萄糖脱氢酶活性时,使用β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸在340 nm处通过分光光度法进行测定。
相關內容
This procedure may be used for all Phosphoglucomutase products except for Phosphoglucomutase, Catalog Number P4109.