重要文件
G3626
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H16N2O3
CAS號碼:
分子量::
272.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
powder
溶解度
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)