Key Documents
F8252
Sigma-Aldrich
二茂铁甲醛
同義詞:
环戊二烯基(甲酰基环戊二烯基)铁
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H10FeO
CAS號碼:
分子量::
214.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
InChI 密鑰
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3