重要文件
F7144
Sigma-Aldrich
Sigma glass-fiber filters
retention >2.6 μm, circles diam. × thickness 2.4 cm × 0.34 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
材料
borosilicate glass
圓直徑× 厚度
2.4 cm × 0.34 mm
孔徑
>2.6 μm retention
基重
54 g/m2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
A general laboratory grade for cell harvesting, receptor binding, wastewater analysis, stack sampling.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)