共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1A4, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
物種活性
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, guinea pig, rabbit, bovine, goat, sheep, snake
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human tonsil or appendix
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
其抗体能与正常和肿瘤、人血管、以及内脏平滑肌的细胞反应。它能与正常的肌上皮细胞、周细胞、眼晶状体细胞、毛囊细胞和肠、睾丸、淋巴器官、肝脏、卵巢和骨髓中的某些基质细胞发生反应。其抗体还可在增生性瘢痕和肿瘤组织中与基质肌成纤维细胞发生反应。α在鸡和大鼠胚胎成肌过程中,平滑肌肌动蛋白可与肌节α-肌动蛋白进行瞬时共表达。它也在成年哺乳动物心脏的心室传导道中被发现。
特異性
免疫原
應用
IHC analysis of x-gal stained muouse cardiac tissue was performed using the primary antibody, mouse monoclonal anti-smooth muscle actin to identify myofibroblasts.
- 对小鼠心脏、肺、肾脏和肝脏进行免疫组织化学(IHC)染色,以检测内脏器官中PHD2缺陷。
- 免疫染色,以分析血小板源性生长因子受体(PDGFR)和PDGFR-β -/- 胚胎中血管平滑肌细胞/外周细胞的发育
- 对移植细胞和冷冻组织样本免疫荧光分析,研究SMaA和SM-MHC的表达水平与已建立的原代平滑肌细胞系相似
- 晶状体上皮细胞蛋白质印迹分析,以确定晶状体上皮细胞中α-SMA表达的分布
- 病变形态的免疫组织化学检查
- 流式细胞术
- 免疫组织化学、增殖和TUNEL(末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)dUTP末端标记)测定
- 免疫细胞化学
生化/生理作用
外觀
儲存和穩定性
其他說明
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.