F0715
同義詞:
Ham’s F-10
1 of 10
Sigma-Aldrich
N6013
F-10 营养培养基
N6908
P2256
丙酮酸钠
Millipore
539136
蛋白酶抑制剂混合物套装 IV - CA&
N6635
N2147
S8636
丙酮酸钠 溶液
222488
N-(1-萘基)乙二胺 二盐酸盐
KEGBG003FF3
Millipore Express® SPG 0.2 µm,Opticap® XL囊式过滤器
KTGRA02FF3
Aervent® 0.2 µm,Opticap® XL囊式
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
400
sterile-filtered
liquid
cell culture | mammalian: suitable
endotoxin, tested
sodium pyruvate: 0.11 g/LL-glutamine: noNaHCO3: yesphenol red: yesHEPES: no
ambient
2-8°C
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation
營養混合物 F-10 Ham 配方